Merck
AABH97CD4EE1
AA BLOCKS, INC.
3-Bromo-6-hydroxypicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.01
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-3-1-2-4(9)8-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
QWHCFOZKEOSNCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1214332-33-8
Synonym
3-Bromo-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1214332-33-8