Merck
AABH9616D616
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-[3-bromo-4-(methoxymethoxy)phenyl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(3-bromo-4-(methoxymethoxy)phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13BrO4/c1-14-7-16-10-4-3-8(5-9(10)12)6-11(13)15-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI Key
HJCVEBWBMCRAQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/100126-08-7
Synonym
METHYL 2-(3-BROMO-4-(METHOXYMETHOXY)PHENYL)ACETATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=100126-08-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)