Merck
AABH9616CE20
AA BLOCKS, INC.
1-{5-nitro-2-azatricyclo[9.4.0.0?伕]pentadeca-1(11),3,5,7,12,14-hexaen-2-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.3
MDL番号:
Iupac Name
5-acetyl-3-nitro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Inchi Code
1S/C16H14N2O3/c1-11(19)17-15-5-3-2-4-12(15)6-7-13-8-9-14(18(20)21)10-16(13)17/h2-5,8-10H,6-7H2,1H3
InChI Key
LZEJPLZDYOQHSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/79752-03-7
Synonym
1-(3-Nitro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)ethanone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=79752-03-7