Merck
AABH96169E73
AA BLOCKS, INC.
6-Nitro-1-propylquinolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.24
MDL番号:
Iupac Name
6-nitro-1-propylquinolin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-2-6-13-7-5-12(15)10-8-9(14(16)17)3-4-11(10)13/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI Key
GJMADRVHUQVJTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2222512-22-1
Synonym
6-Nitro-1-propylquinolin-4-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2222512-22-1