Merck
AABH96169E68
AA BLOCKS, INC.
Methyl 8-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 8-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2O2/c1-15-9(14)7-4-13-3-5(11)2-6(10)8(13)12-7/h2-4H,1H3
InChI Key
OBLZQTXRUQOIAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2288709-18-0
Synonym
Methyl 8-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2288709-18-0