Merck
AABH96169CAE
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl N-(imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-6-4-5-9-13-7-8-15(9)10/h4-8H,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
QIHZGABAFVTOKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/166176-53-0
Synonym
tert-butyl N-(imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)carbamate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=166176-53-0