Merck
AABH93DE34A0
AA BLOCKS, INC.
Lithium bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonyl)imide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
587.14
MDL番号:
Iupac Name
lithium bis((perfluorobutyl)sulfonyl)amide
Inchi Code
1S/C8F18NO4S2.Li/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(28,29)27-33(30,31)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22;/q-1;+1
InChI Key
QIWLMMWTZVIAFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/119229-99-1
Synonym
Lithium Bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=119229-99-1