Merck
AABH93DE2692
AA BLOCKS, INC.
[(1E,4E)-4-[(benzoyloxy)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.34
MDL番号:
Iupac Name
benzo-1,4-quinone bis(O-benzoyloxime)
Inchi Code
1S/C20H14N2O4/c23-19(15-7-3-1-4-8-15)25-21-17-11-13-18(14-12-17)22-26-20(24)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/b21-17-,22-18+
InChI Key
WMVSVUVZSYRWIY-QGFZOGOGSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/120-52-5
Synonym
Benzoquinone O,O-dibenzoyl dioxime
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=120-52-5