Merck
AABH93DE20D6
AA BLOCKS, INC.
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.2
MDL番号:
Iupac Name
4-isothiocyanato-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)7-3-6(4-13)1-2-8(7)14-5-15/h1-3H
InChI Key
JQJUBCSLYJYXFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/285125-02-2
Synonym
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=285125-02-2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)