Merck
AABH93DE15F4
AA BLOCKS, INC.
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.96
MDL番号:
Iupac Name
1-(dichloromethoxy)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
Inchi Code
1S/C4H2Cl2F6O/c5-2(6)13-4(11,12)1(7)3(8,9)10/h1-2H
InChI Key
GZJFDMGJHHVNAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/56860-82-3
Synonym
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Dichloromethyl Ether
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=56860-82-3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)