Merck
AABH93DE0641
AA BLOCKS, INC.
CCT251236
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
552.63
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxamido)-2-methylphenyl)-2-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)quinoline-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C32H32N4O5/c1-21-4-8-25(33-31(37)24-6-10-28-29(19-24)40-17-16-39-28)20-27(21)35-32(38)23-5-9-26-22(18-23)7-11-30(34-26)41-15-14-36-12-2-3-13-36/h4-11,18-20H,2-3,12-17H2,1H3,(H,33,37)(H,35,38)
InChI Key
KLHOCHQJHXNKAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1693731-40-6
Synonym
CCT251236
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1693731-40-6