Merck
AABH93DDC7AD
AA BLOCKS, INC.
6-bromo-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.12
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H8BrFN2/c14-10-3-6-13-16-12(8-17(13)7-10)9-1-4-11(15)5-2-9/h1-8H
InChI Key
NKIQEILZYPFNFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/426825-66-3
Synonym
6-bromo-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=426825-66-3