Merck
AABH303710DE
AA BLOCKS, INC.
2-(4-Nonylphenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.39
MDL番号:
Iupac Name
(4-nonylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
NISAHDHKGPWBEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/3115-49-9
Synonym
4-NONYLPHENOXYACETIC ACID
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=3115-49-9