Merck
AABH30370EC4
AA BLOCKS, INC.
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.32
MDL番号:
Iupac Name
7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO6S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)
InChI Key
CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/86-65-7
Synonym
7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=86-65-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)