Merck
AABH3036E3E0
AA BLOCKS, INC.
2-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-indol-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10(13)7-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)11/h1-4H,5-7H2,(H,12,13)
InChI Key
ZYKYVZPUUGVMFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/193544-62-6
Synonym
2,3-dihydro-1H-indol-1-ylacetic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=193544-62-6