Merck
AABH3036B1D0
AA BLOCKS, INC.
2-(4-Fluoro-phenyl)-pyridin-3-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-10(13)2-1-7-14-11/h1-7H,13H2
InChI Key
DTAWGIIBBLDQEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886507-65-9
Synonym
2-(4-Fluoro-phenyl)-pyridin-3-ylamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886507-65-9