cOmplete™ 製品と特長 – Roche®製品
ロシュは、多様なタンパク質の標識・検出・精製・分析に関して幅広い経験を持つだけでなく、それらのタンパク質を分解酵素から保護することに関しても豊かな経験を有しています。 cOmplete™ シリーズは、細胞溶解から精製に至るプロセスにおいて、目的タンパク質の安定性と可溶性を向上させると同時に、プロテアーゼや酸化からのタンパク質の保護も容易にします。
市販のプロテアーゼ阻害剤カクテルでは最高の抑止力を持ち、理想的なコンディションにタンパク質を保ちます。cOmplete™ ULTRA錠は、酸性プロテアーゼおよび、より広範なセリン・プロテアーゼに対する阻害能力が向上しています。
ロシュの開発したインヒビタータブレットの先駆け、cOmplete™ カクテル錠は、多彩なパッケージ(EDTA含有の有無、梱包形態)が入手可能な、タンパク質分解を抑止するためのゴールド スタンダードです。
cOmplete™ His-Tag Purification Resin and cOmplete™ His-Tag Purification Columns
1ステップの作業で、Hisタグ タンパク質を高純度で精製できる、固定化金属アフィニティ クロマトグラフィ(IMAC)用マトリクスです。 ロシュ独自のニッケル・キレート技術によって、DTTなどの還元剤やEDTAのようなキレート剤にも対応しています。ボトル入りまたはプレパック カラムとしてお求めいただけます。
凍結・融解の反復や超音波破砕、グラスビーズなどの従来法に比べ、細胞溶解をより簡単かつ迅速にします。 ライシス試薬とコンプリート錠を組み合わせているので、細胞溶解時にも複数のプロテアーゼを確実に阻害できます。
PhosSTOP® は、無毒性の阻害剤をロシュ独自のブレンドで配合した錠剤です。 水溶液(バッファー)中で速やかに溶解し、フォルマリン固定標本を含むバッファー中でも機能します。
cOmplete is a trademark of Roche.
PhosSTOP is a registered trademark of Roche.