Merck
ホームIROA社 質量分析用標準品 代謝物ライブラリー
IROA社 質量分析用標準品 代謝物ライブラリー
IROA社の代謝物ライブラリーは、純度95%以上の高純度の低分子代謝物から構成され一次代謝物を幅広く網羅しています。
IROA社の代謝物ライブラリーは、純度95%以上の高純度の低分子代謝物から構成され一次代謝物を幅広く網羅しています。質量分析における標準品として、主要な代謝物の保持時間とスペクトルを提供します。ライブラリーは、Ready-to-useの96well プレートに包装され、また、データの抽出、操作、保存をサポートするMLSDiscovery™ソフトウェアツールもライブラリーに含まれています。手動および自動化されたワークフローに適した、経済的なライブラリーです。代謝研究において再現性の高い結果を求める研究者にお勧めします。
主な用途
  • 質量分析プロトコールの最適化
  • NMR
  • 機能性細胞アッセイ
  • 質量分析感度の定性と定量化
  • 検出限界値の測定
  • 表現型スクリーニング
化合物
ユニークな低分子代謝物は、溶解度に応じて96well プレートでご提供します。主要な一次代謝物と中間体の幅広い代謝物は、以下の化合物群を含む主要な代謝経路をカバーしています。
  • カルボン酸とアミノ酸
  • 単糖類と二糖類
  • ヌクレオチド、補酵素、ビタミン
  • 生理活性アミンとポリアミン
  • 脂肪酸、脂質、ステロイド、ホルモン
仕様
高純度の代謝物を水、40%水性メタノール、または100%エタノールのいずれかで可溶化して分注後、乾燥しています。
製品と付属情報
分注量と化合物数により2つのライブラリーをご用意しています。いずれも、化合物名、化合物ID、分子式、分子量、CAS、ChEBI、HMDB ID、PubChemID、Substance IDを含むプレートマップが含まれています。
Large Scale Metabolite Library of Standards international版(LSMLSINT)
400以上のユニークな代謝物を1mg/wellの乾燥重量で提供しています。 個別プレートでもご購入いただけます。
ライブラリーおよび各プレートに含まれる化合物はLSMLS Online Plate Mapをご覧ください。
MAP中のPlate6は、法規制により国内販売できません。LSMLSINT-1EAにも含まれていません。
Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS)
400以上のユニークな代謝物を5μg/wellの乾燥重量で提供しています。 MSMLSは個別Plateでの国内販売となります。
各プレートに含まれる化合物は、ロットにより若干異なることがあります。MSMLS Online Mapをご覧ください。
MLSDiscovery™ソフトウェアパッケージ、ユーザーマニュアル、使い方(動画)など必要なツールをご提供しています。
ソフトウェアパッケージは、SigmaAldrich.com/mlsdiscoveryからダウンロードできます。
MLSDiscovery™の詳細や使い方は、MLSDiscovery™チュートリアルビデオ でご覧いただけます。
関連製品
Loading
MLSDiscovery™ is a trademark of IROA Technologies LLC
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
化学・材料科学製品セレクションでは便利な製品・アプリケーションを紹介しています
化学・材料科学製品セレクション
見逃していた、便利な製品・アプリケーションがここにあります。