Merck
HomeRisonanza magnetica nucleare (NMR)Tabelle NMR dei chemical shift delle impurezze
Tabelle NMR dei chemical shift delle impurezze
Tabella NMR dei chemical shift 1H
Tabella NMR dei chemical shift13C
Prodotti
Bibliografia
Come usare le tabelle NMR delle impurezze di natura chimica
Queste tabelle sono utili nell’identificazione e nella separazione dei segnali NMR dovuti ad impurezze riconducibili a residui di solvente o all’apparato di reazione impiegato. Riportiamo in queste tabelle gli shift NMR dei solventi di uso più comune in sintesi organica e delle impurezze più ricorrenti, misurati nei 7 solventi deuterati di uso più frequente. Nel consultarle, occorre tener conto del fatto che i valori riportati sono soggetti all’influenza della temperatura e, in una certa misura, della concentrazione e rappresentano quindi esclusivamente dei valori medi. I dati relativi all’1H-NMR sono stati ottenuti con uno spettrometro a 300 MHz, quelli dell’13C-NMR data con uno spettrometro operante a 75 MHz.
Tabella dei chemical shift 1H NMR delle impurezze
Tabella dei chemical shift 13H NMR delle impurezze
Prodotti
Loading
Bibliografia
1.
Gottlieb HE, Kotlyar V, Nudelman A. 1997. J.Org.Chem., 62, 7512.