Merck
HPLC Analysis of Ketorolac Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Ketorolac Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ketorolac tris salt
≥99%, crystalline
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
0.1 wt% mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm