Nome del prodotto
Acido (±)-6-idrossi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carbossilico 97%
N° Catalogo
238813
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
53188-07-1
Peso molecolare
250.29
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Chunks |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |