V900326
(+)- L-ascorbato di sodio
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Acido L(+)-ascorbico, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1