V900134
Acido L-ascorbico
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?