1396331
USP
Metformin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Methylbiguanide monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metformin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
AAYCPBAOUJRPIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
- Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1