1075553
USP
Bismuth subsalicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bismuth(III) salicylate basic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bismuth subsalicylate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- Bismuth Subsalicylate Magma
Risultati analitici
WGK 3