Documenti fondamentali
TA9H97BAE961
Targetmol Chemicals Inc.
GW-870086
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
559.65
Iupac Name
cyanomethyl (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-((2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carbonyl)oxy)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylate
Inchi Code
1S/C31H39F2NO6/c1-16-12-18-19-14-21(32)20-13-17(35)8-9-28(20,6)30(19,33)22(36)15-29(18,7)31(16,25(38)39-11-10-34)40-24(37)23-26(2,3)27(23,4)5/h8-9,13,16,18-19,21-23,36H,11-12,14-15H2,1-7H3/t16-,18+,19+,21+,22+,28+,29+,30+,31+/m1/s1
InChI
WUBKGTSFJSEIEM-NSHBDUGJSA-N
Temperatura di conservazione
-80/-20
Purity
99.63%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/GW-870086
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/GW-870086
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)