Documenti fondamentali
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)