SY3H6E4158CB
Synthonix Corporation
3-(1-Methylpropyl)pyrrolidine
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Iupac Name
3-sec-butylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-3-7(2)8-4-5-9-6-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI
AEDQACYVUCFJMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69776.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)