Documenti fondamentali
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.88
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChI
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)