Documenti fondamentali
SY3428348463
Synthonix Corporation
3-Nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-10(12)5-4-8-9-3-1-2-7-6(5)9/h4,7H,1-3H2
InChI
NRYKSXYBFPTTGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11882.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11882.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)