Z777287
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
Antibodix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 602NP3P-2105
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Antibodix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)