Documenti
SAAR2233510
Etanolo
rectified, 96%, univAR
Sinonimo/i:
Ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Peso molecolare:
46.07
Codice UNSPSC:
12191601
Nome Commerciale
univAR
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Confezionamento
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)