Documenti fondamentali
PHL84207
Deacetylasperulosidic acid methyl ester
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6α-Hydroxygeniposide, Methyl deactylasperulosidate
Scegli un formato
10 MG
483,00 €
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
483,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)OC
InChI
WSGPLSDARZNMCW-FCVLBCLDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)