CRM48166
Underground Storage Tank (UST) Modified DRO
certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL each component in hexane, ampule of 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in hexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.