Documenti
91387
Supelco
3-Hydroxy-3-methylglutaric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Beilstein:
1769194
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤5% water (calc. from elemental analysis)
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)