868095
Acetaldehyde solution
1000 μg/mL in H2O, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Confezionamento
ampule of 100 × 1.2 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in H2O
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.868 g/mL at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?