Documenti fondamentali
817502
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
Scegli un formato
1 EA
565,00 €
565,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
565,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
565,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Octadecyl-2PW, 17502
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Highly cross-linked polymethacrylate base material of TSKgel Octadecyl-2PW provides excellent stability in high pH buffer systems and can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 125Ã… pores allow for anaylsis of peptides up to 8,000 Da. Columns packed with larger particle sizes are available for semi-preparative scale separations.
Stato fisico
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)