Documenti fondamentali
814694
Resina di riempimento colonne TOYOPEARL® DEAE-650C
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 1 L, 100 μm particle size
Sinonimo/i:
Resina di riempimento colonne TOYOPEARL® DEAE-650
Scegli un formato
1 L
1.500,00 €
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
1.500,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14694
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
La resina Toyopearl DEAE-650 è una resina a scambio anionico debole per il frazionamento del sangue e la purificazione di biomolecole. Può essere usata per fasi di cattura, purificazione intermedia e trattamento finale a elevata produttività. In caso fosse necessaria una maggiore risoluzione, usare la resina TSKgel DEAE-5PW. La selettività non cambia.
Specifiche
Pulire con NaOH 0,5 M o HCl 0,1 M.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Spedito in etanolo al 20% (v/v).
Prodotti consigliati
Scoprite i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)