807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
Sinonimo/i:
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
About This Item
product name
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
Materiali
stainless steel column
Confezionamento
pk of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07936
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 45 mm
Matrice
polymeric particle platform
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-5PW phase
Dimensione particelle
20 μm
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)