Documenti fondamentali
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
708,00 €
708,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
708,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
708,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
320 m2/g
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
110 Å pore diameter
pH di lavoro
3.5-6.8
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)