Documenti fondamentali
48559
Supelco
Dibutilftalato
analytical standard, ampule of 5000 mg
Sinonimo/i:
n-butil ftalato, DBP, Estere dibutilico dell’acido ftalico
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.34
Beilstein:
1914064
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Densità del vapore
9.6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 147 °C)
Temp. autoaccensione
756 °F
Limite di esplosione
0.47 %, 236 °F
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
340 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
Applicazioni
Plastificante
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
367.7 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
186.5 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Huamin Qiu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 75, 123-129 (2012-12-19)
A microflow chemiluminescence (CL) sensor for determination of dibutyl phthalate (DBP) based on magnetic molecularly imprinted polymer (MMIP) as recognition element was fabricated. Briefly, a hydrophilic molecularly imprinted polymer layer was produced at the surface of Fe₃O₄@SiO₂ magnetic nanoparticles (MNPs)
Harpreet Bhatia et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2335-2344 (2013-06-14)
Di-n-butyl phthalate (DnBP) is an industrial pollutant with antiandrogenic effects reported in male mammals and fish. Little research has been done on the endocrine effects of DnBP in female fish. The present study investigated the changes in ovarian histology and
I Shiue
European journal of neurology, 20(4), 728-731 (2012-09-13)
Associations between plastic-associated chemicals, such as bisphenol A, and cardiovascular disease have begun to emerge in the current century. However, the relationship between urine phthalates and risk of stroke is unclear. It was aimed to study the relationship between urine
Susan Y Euling et al.
Toxicology and applied pharmacology, 271(3), 324-335 (2013-03-30)
An approach for evaluating and integrating genomic data in chemical risk assessment was developed based on the lessons learned from performing a case study for the chemical dibutyl phthalate. A case study prototype approach was first developed in accordance with
Jun Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(6), 2483-2491 (2012-06-26)
A dibutyl phthalate (DBP) transforming bacterium, strain M673, was isolated and identified as Acinetobacter sp. This strain could not grow on dialkyl phthalates, including dimethyl, diethyl, dipropyl, dibutyl, dipentyl, dihexyl, di(2-ethylhexyl), di-n-octyl, and dinonyl phthalate, but suspensions of cells could