Key Documents
48458
Supelco
Pesticides Matrix Spike Mix
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Caratteristiche
standard type matrix spike
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methanol (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Aldrin 100 μg/mL
    4,4′-DDT 400 μg/mL
    Dieldrin 400 μg/mL
    Endrin 400 μg/mL
    Heptachlor 100 μg/mL
    Lindane 100 μg/mL
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)