Documenti
40001
Supelco
Acenaphthene solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Beilstein:
386081
Numero MDL:
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
applicazioni
environmental
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)