Documenti fondamentali
20396
Supelco
Column Tag
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
Scegli un formato
50 EA
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
These aluminum tags are easily marked with a Burgess Vibrograver or other scribing tool, for a permanent record of important chromatographic data.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)