13273-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Krytox 143AC, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Scegli un formato
1.110,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
copper column
Livello qualitativo
Descrizione
3 in. coil
Parametri
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
5% Krytox 143AC phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)