Z744118
Laser Tough-Tags™
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Sinonimo/i:
Laser flag Tough-Tags™, solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
Prodotti consigliati
Materiali
white
Confezionamento
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech FLAG-1000
tecniche
cryopreservation: suitable
Largh. × lungh.
2.5 in. × 0.5 in.
Descrizione generale
Laser Flag Tough-Tags 2.50 x 0.50" 1,500/pk
Applicazioni
Cryogenics
Caratteristiche e vantaggi
Chemically inert. Resist organic solvents and caustic agents.
Note legali
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)