Z2126
ZAP-70 Tyrosine Kinase human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (Histidine tagged), buffered aqueous glycerol solution, ≥150 U/mg
Scegli un formato
1.140,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.140,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells (Histidine tagged)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
≥150 U/mg
PM
70 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ZAP70(7535)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?