WH0094274M1
Monoclonal Anti-PPP1R14A antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CPI17, Anti-PPP1INL, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14A
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1R14A(94274)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAQRLGKRVLSKLQSPSRARGPGGSPGGLQKRHARVTVKYDRRELQRRLDVEKWIDGRLEELYRGMEADMPDEINIDELLELESEEERSRKIQGLLKSCGKPVEDFIQELLAKLQGLHRQPGLRQPSPSHDGSLSPLQDRARTAHP