WH0084951M1
Monoclonal Anti-TNS4 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CTEN, Anti-FLJ14950, Anti-PP14434, Anti-Tensin 4
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNS4(84951)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGSKASSPHGLGSPLVASPRLEKRLGGLAPQRGSRISVLSASPVSDVSYMFGSSQSLLHSSNSSHQSSSRSLESPANSSSSLHSLGSVSLCTRPSDFQAPRNPTLTMGQPRTPHSPPLAKEHASSCPPSITNSMVDIPIVLINGCPEPGSSPPQRTPGHQNSVQPGAASPSNPCPATRSNSQTLSDAPFTTCPEGPARDMQPTMKFVMDTSKYWFKPNITREQAIELLRKEEPGAFVIRDSSSYRGSFGLALKVQEVPASAQSRPGEDSNDLIRHFLIESSAKGVHLKGADEEPYFGSLSAFVCQHSIMALALPCKLTIPQRELGGADGASDSTDSPASCQKKSAGCHTLYLSSVSVETLTGALAVQKAISTTFERDILPTPTVVHFKVTEQGITLTDVQRKVFFRRHYPLTTLRFCGMDPEQRKWQKYCKPSWIFGFVAKSQTEPQENVCHLFAEYDMVQPASQVIGLVTALLQDAERM
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?