WH0055686M1
Monoclonal Anti-DSU antibody produced in mouse
clone 8F9-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10116, Anti-MGC90296, Anti-likely ortholog of mouse dilute suppressor
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F9-1B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MREG(55686)
Immunogeno
Sequence
MGLRDWLRTVCCCCGCECLEERALPEKEPLVSDNNPYSSFGATLVRDDEKNLWSMPHDVSHTEADDDRTLYNLIVIRNQQAKDSEEWQKLNYDIHTLRQVRREVRNRWKCILEDLGFQKEADSLLSVTKLSTISDSKNTRKAREMLLKLAEETNIFPTSWELSERYLFVVDRLIALDAAEEFFKLARRTYPKKPGVPCLADGQKELHYLPFPSP